missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Desmethylprochlorperazine Dihydrochloride (Norprochlorperazine Dihydrochloride), Mikromol™
Descrizione
Desmethylprochlorperazine Dihydrochloride (Norprochlorperazine Dihydrochloride)
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Desmethylprochlorperazine Dihydrochloride |
| CAS | 97413-42-8 |
| Nomi componenti o analita | Desmethylprochlorperazine Dihydrochloride |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C19 H22 Cl N3 S . 2[H Cl] |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | 2-Chloro-10-[3-(1-piperazinyl)propyl]-10H-phenothiazine Hydrochloride (1:2), 2-Chloro-10-[3-(1-piperazinyl)propyl]-10H-phenothiazine Dihydrochloride (9CI), Desmethylprochlorperazine Dihydrochloride, Norprochlorperazine Dihydrochloride |
| InChI Formula | InChI=1S/C19H22ClN3S.2ClH/c20-15-6-7-19-17(14-15)23(16-4-1-2-5-18(16)24-19)11-3-10-22-12-8-21-9-13-22;;/h1-2,4-7,14,21H,3,8-13H2;2*1H |
| SMILES | Cl.Cl.Clc1ccc2Sc3ccccc3N(CCCN4CCNCC4)c2c1 |
| IUPAC Name | 2-chloro-10-(3-piperazin-1-ylpropyl)phenothiazine;dihydrochloride |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?