missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Desonide 21-Acetate, TRC

Codice prodotto. 30350355
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30350355 100 mg 100mg
30358744 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30350355 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD296925100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 25092-25-5
Formula molecolare C26 H34 O7
Molecular Weight (g/mol) 458.54
Sinonimo Acetyldesonide, 11β-Hydroxy-16α,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-yl acetate, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 21-(acetyloxy)-11-hydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]-, (11β,16α)-, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 11β,16α,17,21-tetrahydroxy-, cyclic 16,17-acetal with acetone, 21-acetate (7CI,8CI), (11β,16α)-21-(Acetyloxy)-11-hydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]pregna-1,4-diene-3,20-dione, Desonide 21-acetate
SMILES CC(=O)OCC(=O)[C@@]12OC(C)(C)O[C@@H]1C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@H]4[C@@H](O)C[C@]23C

Specifica

Materiale o nome chimico Desonide 21-Acetate
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C26H34O7/c1-14(27)31-13-20(30)26-21(32-23(2,3)33-26)11-18-17-7-6-15-10-16(28)8-9-24(15,4)22(17)19(29)12-25(18,26)5/h8-10,17-19,21-22,29H,6-7,11-13H2,1-5H3/t17-,18-,19-,21+,22+,24-,25-,26+/m0/s1
Peso formulazione 458.2305
Percent Purity >95%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.