missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Desonide, MedChemExpress

Codice prodotto. 16498186
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
200mg
500mg
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16498186 100 mg 100mg
16492066 500 mg 500mg
16428438 10 mg -
16414317 50 mg 50mg
16411406 200 mg 200mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16498186 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0248

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress Desonide is a nonfluorinated corticosteroid anti-inflammatory agent used topically for dermatoses.

Desonide is a nonfluorinated corticosteroid anti-inflammatory agent used topically for dermatoses.

Specifica

Materiale o nome chimico Desonide
CAS 638-94-8
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C24H32O6
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (240.09 mM)
SMILES C[C@@]12[C@@]3(C(CO)=O)[C@@](OC(C)(O3)C)([H])C[C@@]1([H])[C@]4([H])CCC5=CC(C=C[C@]5(C)[C@@]4([H])[C@@H](O)C2)=O
Molecular Weight (g/mol) 416.51
Peso formulazione 416.51
Percent Purity 99.45%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.