missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Desonide, TRC

Codice prodotto. 30040795
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30040795 50 mg 50mg
30041025 10 mg 10mg
30006821 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30040795 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD29694050MG

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 638-94-8
Formula molecolare C24 H32 O6
Molecular Weight (g/mol) 416.51
Sinonimo Desonide, 16α,17-[1-Methylethylidenebis(oxy)]-11β,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione, Budesonide Imp. F (EP), Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 11,21-dihydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]-, (11β,16α)- (9CI), Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 11β,16α,17,21-tetrahydroxy-, cyclic 16,17-acetal with acetone (6CI,7CI,8CI), 2H-Naphth[2',1':4,5]indeno[1,2-d][1,3]dioxole, pregna-1,4-diene-3,20-dione deriv., 11β,16α,17,21-Tetrahydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione 16,17-acetonide, 11β,21-Dihydroxy-16α,17α-(isopropylidenedioxy)pregna-1,4-diene-3,20-dione, 16α,17α-(Isopropylidenedioxy)prednisolone, 16α-Hydroxyprednisolone 16,17-acetonide, 16α-Hydroxyprednisolone 16α,17α-acetonide, 16α-Hydroxyprednisolone acetonide, Apolar, D 2083, Desonide, Locapred, Prednacinolone, Prednacinolone acetonide, Sterax, Steroderm, Topifug, Tridesilon
IUPAC Name 16α,17-[1-Methylethylidenebis(oxy)]-11β,21-dihydroxypregna-1,4-diene-3,20-dione
SMILES CC1(C)O[C@@H]2C[C@H]3[C@@H]4CCC5=CC(=O)C=C[C@]5(C)[C@H]4[C@@H](O)C[C@]3(C)[C@@]2(O1)C(=O)CO

Specifica

Materiale o nome chimico Desonide
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C24H32O6/c1-21(2)29-19-10-16-15-6-5-13-9-14(26)7-8-22(13,3)20(15)17(27)11-23(16,4)24(19,30-21)18(28)12-25/h7-9,15-17,19-20,25,27H,5-6,10-12H2,1-4H3/t15-,16-,17-,19+,20+,22-,23-,24+/m0/s1
Peso formulazione 416.2199
Percent Purity >95%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.