Specifica
| Materiale o nome chimico | Desonide |
| Quantità | 1 g |
| Punto di fusione | 275.0°C |
| Peso formulazione | 416.51 |
| InChI Key | WBGKWQHBNHJJPZ-YWZQBGSISA-N |
| SMILES | CC1(C)O[C@@H]2C[C@H]3C4CCC5=CC(=O)C=CC5(C)[C@H]4C(O)CC3(C)[C@@]2(O1)C(=O)CO |
| IUPAC Name | (2S,4R,8S,12S)-11-hydroxy-8-(2-hydroxyacetyl)-6,6,9,13-tetramethyl-5,7-dioxapentacyclo[10.8.0.0²,⁹.0⁴,⁸.0¹³,¹⁸]icosa-14,17-dien-16-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 416.51 |