Learn More
Desoxycarbadox, TRC
Codice prodotto. 30010474
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30010474 10 mg 10mg
30132531 25 mg 25mg
30003245 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30010474 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD29699510MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 55456-55-8
Formula molecolare C11 H10 N4 O2
Molecular Weight (g/mol) 230.2227
Sinonimo Hydrazinecarboxylic acid, (2-quinoxalinylmethylene)-, methyl ester (9CI), Desoxycarbadox, Methyl 3-(2-quinoxalinylmethylene)carbazate
IUPAC Name methyl N-[(E)-quinoxalin-2-ylmethylideneamino]carbamate
SMILES COC(=O)N\N=C\c1cnc2ccccc2n1
Specifica
Materiale o nome chimico Desoxycarbadox
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C11H10N4O2/c1-17-11(16)15-13-7-8-6-12-9-4-2-3-5-10(9)14-8/h2-7H,1H3,(H,15,16)/b13-7+
Peso formulazione 230.0804
Percent Purity >95%