Learn More
Desoxycortone Acetate, Mikromol™
Codice prodotto. 17970576
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17970576 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17970576 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1685.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Desoxycortone Acetate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Deoxycorticosterone acetate
CAS 56-47-3
Nomi componenti o analita Deoxycorticosterone acetate
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C23 H32 O4
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Desoxycortone acetate, 3,20-Dioxopregn-4-en-21-yl acetate, 11-Deoxycorticosterone, acetate, Pregn-4-ene-3,20-dione, 21-hydroxy-, acetate, 11-Deoxycorticosterone 21-acetate, 11-Desoxycorticosterone acetate, 21-Acetoxy-3,20-diketopregn-4-ene, 21-Acetoxypregn-4-en-3,20-dione, 21-Acetoxypregn-4-ene-3,20-dione, 21-Hydroxypregn-4-ene-3,20-dione 21-acetate, 21-Hydroxypregn-4-ene-3,20-dione acetate, 21-Hydroxyprogesterone 21-acetate, 4-Pregnene-3,20-dione 21-acetate, 4-Pregnene-3,20-dione-21-ol acetate, Arcort, Bio-Corten, Cortacet, Cortate, Cortenil, Cortesan, Cortexone acetate, Cortifar, Cortigen, Cortinaq, Cortiron, Cortivis, Cortixyl, DCA, DOC acetate, DOCA, Decorten, Decortin, Decosteron, Decosterone, Decostrate, Deoxycorticosterone 21-acetate, Deoxycorticosterone acetate, Descorterone, Descotone, Desoxycorticosterone acetate, Desoxycortone acetate, Dorcostrin, Doxo, Doxycamon, Krinocorts, NSC 9567, Ocriten, Ocritena, Percorten, Percotol, Primocort, Primocortan, Sincortex, Steraq, Syncort, Syncorta, Syncortyl, Unidocan
InChI Formula InChI=1S/C23H32O4/c1-14(24)27-13-21(26)20-7-6-18-17-5-4-15-12-16(25)8-10-22(15,2)19(17)9-11-23(18,20)3/h12,17-20H,4-11,13H2,1-3H3/t17-,18-,19-,20+,22-,23-/m0/s1
SMILES CC(=O)OCC(=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
IUPAC Name [2-[(8S,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] acetate
Molecular Weight (g/mol) 372.5
Quantità 250 mg
Peso formulazione 372.2301 g/mol