Learn More
Cytiva Soluzione di reidratazione DeStreak
Codice prodotto. 10714737 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
5 x 3 ml
Dimensione della confezione:
1mL
pezzi 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10714737 1 mL 1mL
11743249 5 x 3 ml pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10714737 Fornitore Cytiva N. del fornitore 17600318
Particolarmente adatta per gel analitici e preparativi. La soluzione di reidratazione DeStreak consente di migliorare la riproducibilità e la qualità dei gel 2 -D prevenendo le rigature.
The appearance of streaks that distort 2-D electrophoresis maps is a common problem, occurring most frequently when running gels that contain regions greater than pH 7.0. Increased sample load, increased length of the IPG strip, or using a narrower pH gradient worsen the problem. Extra spots on 2-D gels, caused by nonspecific oxidation of proteins, is another difficulty encountered when running gels containing basic regions. Both streaking and nonspecific oxidation result in poorly resolved protein patterns and reduced reproducibility between electrophoresis runs. DeStreak Rehydration Solution effectively eliminates nonspecific oxidation by maintaining protein thiol groups in a single oxidation state, irrespective of sample load, pH range, or run length. Protein patterns are stabilized in IPG strips of any length and pH gradient ensuring the same stable and reproducible pattern in every analysis. The effectiveness of DeStreak Rehydration Solution is maintained at the high sample loads and long run times required for preparative gel electrophoresis.
  • Eliminates extra spots caused by nonspecific oxidation of proteins
  • Stabilizes proteins throughout entire 2-D runs, ensuring simplified, well-resolved protein patterns
  • Suitable for both analytical and preparative gels
  • Contains optimized concentrations of urea, thiourea, CHAPS, and DeStreak Reagent
Order Info
La soluzione è pronta all'uso con l'aggiunta del tampone IPG adeguato. Il reagente DeStreak è disponibile anche separatamente in confezioni da 1 ml.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Improves reproducibility and quality of 2D Gels by preventing streaking
Quantità 1 mL
Product Type Destreak Reagent
Contenuto kit Optimized concentrations of urea, thiourea, CHAPS and Destreak reagent
Intervallo di pH >7
Content And Storage 2°C to 8°C
compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P330-Sciacquare la bocca.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .