Learn More
Brady™ Etichette in vinile opaco antimanomissione distruggibili per M6/M7
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0.5 x 1 in.
1.9 x 3 in.
1 x 1.5 in.
2 x 1 in.
Da utilizzare con (apparecchiatura):
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
M710, BMP71
Altezza (sistema metrico):
12.7 mm
25.4 mm
48.26 mm
50.8 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 250
pezzi 500
Descrizione
- Il vinile antimanomissione (B-351) è studiato per frammentarsi facilmente per mostrare i segni di un'eventuale manomissione del prodotto e impedire che l'etichetta possa essere rimossa intera.
- Il vinile opaco bianco ad alte prestazioni con adesivo permanente è ideale per applicazioni che richiedono proprietà antimanomissione
- Presta attenzione nella rimozione dal liner perché il materiale è fragile
- Temperatura di utilizzo da -40 a 82°C (da -40 a 180°F)
- I materiali Brady Authentic sono perfettamente compatibili con le stampanti Brady per migliorare la comunicazione tra stampante e materiale e l'interazione con l'app mobile garantendo migliori prestazioni e affidabilità
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Certificazione/Conformità | ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155 |
| Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
| Rivestimento | None |
| Colore | White |
| Finitura | Opaco |
| Formato | Die-cut |
| Materiale | Vinyl |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Vedi altri risultati |