Learn More
Brady™ Etichette antimanomissione in vinile distruggibile per M710 M610 M611
Sfoglia Tutto Brady ProdottiDescrizione
- Etichette per stampanti portatili a trasferimento termico M610 and M611.
- Questi consumabili possono anche essere utilizzati con la stampante per etichette M710 installando l'adattatore per rotoli (M71-ADAPT).
- Il vinile opaco bianco ad alte prestazioni con adesivo permanente è ideale per applicazioni che richiedono proprietà antimanomissione
- Presta attenzione nella rimozione dal liner perché il materiale è fragile
- Temperatura di utilizzo da -40 a 82 °C
Specifica
Specifica
| Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
| Rivestimento | None |
| Colore | White |
| Finitura | Satin |
| Formato | Label |
| Materiale | Vinyl |
| Lati stampabili | Single-side Printable |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Product Type | Tamper-resistant Labels |
| Sterilità | Non-sterile |
| Vedi altri risultati |