Learn More
Desyl chloride, 98%
Codice prodotto. 11490407
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11490407 5 g 5g
11400417 25 g 25g
11410417 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11490407 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B21778.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 447-31-4 | C14H11ClO | 230.69 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 447-31-4
Formula molecolare C14H11ClO
Molecular Weight (g/mol) 230.69
Numero MDL MFCD00000858
InChI Key RXDYOLRABMJTEF-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo desyl chloride, 2-chloro-2-phenylacetophenone, alpha-chlorodeoxybenzoin, 1,2-diphenyl-2-chloroethanone, ethanone, 2-chloro-1,2-diphenyl, alpha-chlorobenzyl phenyl ketone, 2-chloro-1,2-diphenylethone, acetophenone, alpha-chloro-alpha-phenyl, 2-chloro-1,2-diphenyl-ethanone, acetophenone, 2-chloro-2-phenyl
PubChem CID 95343
IUPAC Name 2-chloro-1,2-diphenylethanone
SMILES ClC(C(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico Desyl chloride
Punto di fusione 64°C to 69°C
Quantità 5 g
Numero UN UN3261
Beilstein 744474
Peso formulazione 230.69
Percent Purity 98%