Learn More
DETA NONOate, 95%
Codice prodotto. 10245721 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10245721 25 mg Bottiglia in vetro 25mg
10056163 100 mg Bottiglia in vetro 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10245721 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 328650250
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 146724-94-9 | C4H13N5O2 | 163.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 146724-94-9
Formula molecolare C4H13N5O2
Molecular Weight (g/mol) 163.2
Numero MDL MFCD00278808
InChI Key HMRRJTFDJAVRMR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo deta nonoate, noc-18, deta-nonoate, diethylenetriamine nonoate, 2,2'-hydroxynitrosohydrazino bis-ethanamine, aeed/no, 1,1-bis 2-aminoethyl-2-hydroxy-3-oxotriazane, 3,3-bis aminoethyl-1-hydroxy-2-oxo-1-triazene, detanonoate, 1-hydroxy-2-oxo-3,3-bis 3-aminoethyl-1-triazene
PubChem CID 1606
ChEBI CHEBI:50154
IUPAC Name N-[bis(2-aminoethyl)amino]-N-hydroxynitrous amide
SMILES C(CN(CCN)N(N=O)O)N
Specifica
Materiale o nome chimico DETA NONOate
Punto di fusione 98.0°C to 106.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 mg
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol
Peso formulazione 163.2
Percent Purity 95%
Forma fisica Crystalline Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • DETA NONOate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.