Learn More
Macherey-Nagel™ Detoxification Buffer ERB
Codice prodotto. 15840918
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1000 mL
Dimensione della confezione:
1000mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15840918 1000 mL 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15840918 Fornitore Macherey-Nagel™ N. del fornitore 740495.1000
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Detoxification Buffer ERB (1000 mL) for transfection-grade Plasmid DNA Isolation
Endotoxins are co-purified during typical plasmid preparations from bacterial lysates. Since they interfere with eukaryotic cell survival, endotoxin reduction is essential prior to cell transfection. NucleoSpin™ Plasmid Transfection-grade kits are designed to reduce endotoxins from bacterial lysates.
  • Purifies high-copy plasmids for transfection
  • Novel technology to diminish endotoxin content (< 50 EU/μg DNA) for successful transfection
  • Rapid purification from E. coli via automatic, manual, vacuum or centrifugation processing
  • Ultra-fast procedure simplifies the work-flow
  • High-throughput — 96-well plates allow for easy automation and supports plasmid screening
  • Downstream applications: transfection of common cell lines (lipofection, electroporation)
  • Also suitable for standard molecular biology application, such as cloning and sequencing
Specifica
Materiale o nome chimico Detoxification buffer ERB
CAS 102-71-6
Colore Colorless
Da utilizzare con (apparecchiatura) NucleoSpin Plasmid/96 Plasmid Transfection-grade full and core kit
pH 5.5 to 6.5
Forma fisica Liquid
Quantità 1000 mL
Formulazione Triethanolamine; 2-Propanol; Water
Odore Alcoholic
Informazioni di solubilità Soluble in Water
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Buffer ERB (1000 mL)
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: triethanolamine, 2-propanol