Learn More
Detritylation Reagent, Solstice
Codice prodotto. 16825701
Cambia vista
Click to view available options
4X2.5L GLASS BOTTLE
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
16825701 4X2.5L GLASS BOTTLE
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16825701 Fornitore Burdick & Jackson BioSyn N. del fornitore BR6054x2.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1675.00€
    428.22€ / pezzi 4
    Risparmia 1246.78€
    74% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
BioSyn™, suitable for use with DNA/RNA synthesis instruments, 3%Trichloroacetic Acid in Dichloromethane (withv)
Solstice BioSyn™ reagents and solvents for DNA/RNA synthesis
  • Solstice BioSyn™ Solvents and Reagents are specifically processed and purified to exacting specifications, ensuring outstanding synthesis efficiency
  • ideal for oligonucleotide synthesis regardless of the application
  • All solvents and reagents are filtered (0.2-micron for oxidation reagents and 0.1-micron for all other reagents) to minimize particulate contamination
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
CAS 75-09-2, 76-03-9
CAS max % 97.00%, 3.00%
Quantità 4 x 2.5 L
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquid, clear
Note sul grado di purezza Deblocking reagents
Punti di ebollizione 40°C