missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Deuterated Mix, 3-2135 in Toluene, Dr. Ehrenstorfer

Codice prodotto. 30326219
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5x1 mL
Dimensione della confezione:
5mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30326219 5x1 mL 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30326219 Fornitore Dr. Ehrenstorfer N. del fornitore DREGS09000271TO

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico 1-AminonaphthaleneD7∣2-Naphthylamine-d7∣4-Aminobiphenyl D9
CAS 78832-53-8, 93951-94-1, 344298-96-0
Solvente o matrice Toluene
Quantità 5x1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 4-Aminobiphenyl D9 25 μg/mL∣1-AminonaphthaleneD7 50 μg/mL∣2-Naphthylamine-d7 50 μg/mL
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.