Learn More
Deuterium chloride, 20% w/w in D{2}O, 99.5% (Isotopic)
Codice prodotto. 15476455
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Imballaggio:
Clear Glass Ampule
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15476455 50 g Clear Glass Ampule 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 15476455 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 042407.18
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 7698-05-7 | ClH | 36.46 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Deuterium chloride
Forma fisica Liquid
Colore Colorless
Nota nome 20% w/w in D2O
Densità 1.2 g/cm3 at 20°C
Odore Acidic
Imballaggio Clear Glass Ampule
Indice di rifrazione 1.373
Sensibilità Moisture
Quantità 50 g
CAS 7698-05-7
Punti di ebollizione 108°C
Intervallo percentuale saggio 99.5% (Isotopic)
Formula molecolare ClH
Numero MDL MFCD00011266
Sinonimo Hydrogen chloride, deuterated
Informazioni di solubilità Fully miscible in water.
InChI Key VEXZGXHMUGYJMC-FTGQXOHASA-N
SMILES [1H+].[Cl-]
IUPAC Name proton chloride
Molecular Weight (g/mol) 36.46
Peso formulazione 37.47