Learn More
Deuterium chloride, 20% w/w in D{2}O, 99.96% (Isotopic), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11324558
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11324558 5 g 5g
11314558 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11324558 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 042406.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 7698-05-7 | ClH | 36.46 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7698-05-7
Formula molecolare ClH
Molecular Weight (g/mol) 36.46
Numero MDL MFCD00044642
InChI Key VEXZGXHMUGYJMC-FTGQXOHASA-N
Sinonimo deuterium chloride, hydrochloric acid-d, deuterium chloride, 20 wt% in deuterium oxide, chlorohydrogen, hydrochloric acid d, chloro 2h, deuterium chloride, 99 atom % d, deuterium chloride, 1 m in deuterium oxide, deuterium chloride, 0.1 m in deuterium oxide, deuterium chloride, 38 wt% in deuterium oxide
PubChem CID 522634
SMILES Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Deuterium chloride
Forma fisica Liquid
Colore Colorless to Yellow
Nota nome Isotopic
Densità 1.20 g/mL
Odore Acidic
Imballaggio Clear Glass Ampule
Indice di rifrazione 1.373
Sensibilità Light and Moisture
Quantità 5 g
Punti di ebollizione 108°C
Numero UN UN1789
Informazioni di solubilità Fully miscible in water.
Peso formulazione 37.47
Percent Purity ≥99.96%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 20% w/w in D2O