Learn More
Deuterium chloride, for NMR, 1M solution in D2O, 99.8 atom% D, AcroSeal™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Deuterium chloride |
| Nota nome | 1M solution in D2O, 99.8 atom% D |
| Densità | 1.1400g/mL |
| Deuterio (D) | 99.8% min. (NMR) |
| Imballaggio | AcroSeal™ Glass Bottle |
| Quantità | 100 mL |
| CAS | 7698-05-7 |
| Formula molecolare | ClH |
| Formula lineare | DCl |
| Numero MDL | MFCD00044642 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Deuterium chloride, 1M solution in D2O
- Attenzione
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
- P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
- MIXTURE LIST-Contain: Deuterium chloride