Learn More
Deuterium chloride, for NMR, 20 wt. % solution in D2O, 100.0 atom % D
Codice prodotto. 10052360 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10052360 5 g Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10052360 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 175340050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.30€
    34.30€ / 5g
    Risparmia 3.00€
    8% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 7698-05-7 | ClH | 36.46 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Deuterium chloride
Forma fisica Liquid
Colore Colorless
Nota nome 100.0 atom % D
Densità 1.2000g/mL
Deuterio (D) 99.95% min.
Imballaggio Glass Bottle
Indice di rifrazione 1.3726
Quantità 5 g
CAS 7698-05-7
Punti di ebollizione 108.0°C
Formula molecolare ClH
Formula lineare DCl
Numero MDL MFCD00044642
Sinonimo deuterium chloride, hydrochloric acid-d, deuterium chloride, 20 wt% in deuterium oxide, chlorohydrogen, hydrochloric acid d, chloro 2h, deuterium chloride, 99 atom % d, deuterium chloride, 1 m in deuterium oxide, deuterium chloride, 0.1 m in deuterium oxide, deuterium chloride, 38 wt% in deuterium oxide
InChI Key VEXZGXHMUGYJMC-FTGQXOHASA-N
SMILES Cl
Molecular Weight (g/mol) 36.46
PubChem CID 522634
Peso formulazione 37.47
Grado NMR
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Deuterium chloride, 20 wt. % solution in D2O
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Deuterium chloride