Learn More
Biochrom Deuterium Lamp Replacement
Codice prodotto. 15950591 Sfoglia Tutto Harvard Bioscience Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
Replacement Lamp
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type Dimensione della confezione
15950591 Replacement Lamp Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15950591 Fornitore Biochrom N. del fornitore 80700050
Spedizione stimata: 20-01-2027
Deuterium Lamp Replacement suitable for Biochrom Ultrospec 8000/9000 and Libra S80/S90.
  • For Biochrom Ultrospec 8000/9000 and Libra S80/S90
Specifica
Sorgente luminosa Deuterium
Tensione 110/240 V
Da utilizzare con (apparecchiatura) Ultrospec 8000, 9000, and Libra S80, S90 UV-Visible Spectrophotometers
Product Type Replacement Lamp