Learn More
Fisherbrand™ Deuterium Lamps
Codice prodotto. 15374068 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
ABI 757 759 783A 785A 1000S
Agilent 1100 DAD, 8453
Agilent 1100 VWD long life
Agilent 1100, 1200 DAD
Agilent 1100, 1200 G1315/G1365
Agilent 1290 DAD
Dionex PDA-100, PDA-3000, AD25
Dionex Ultimate UVD 3000
Hitachi L & U Series
Jasco UV970 975 1570 1575
Jasco V 500 530 550 560 570
PE Lambda 2 to 45 800 900 Bio
Shimadzu LC2010, D2
Shimadzu SPD10A, AVP, AV, AVVP
Shimadzu UV Spec,BioSpec-mini
Varian Prostar 325 335
Varian Prostar 330 DAD
Varian Prostar 340 345
Varian UV50/100/200 9050
Waters 2487 long life
Waters 996, 2996 PDA long Life
Waters Acquity 2489/2998
Dimensione della confezione:
Pezzo
22 product options available for selection
Product selection table with 22 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
15374068 Dionex Ultimate UVD 3000 Pezzo
16200942 Agilent 1100, 1200 G1315/G1365 Pezzo
16290942 Waters Acquity 2489/2998 Pezzo
16260942 Shimadzu UV Spec,BioSpec-mini Pezzo
16280942 Varian Prostar 340 345 Pezzo
16240942 Hitachi L & U Series Pezzo
16290932 ABI 757 759 783A 785A 1000S Pezzo
16230942 Jasco V 500 530 550 560 570 Pezzo
16210942 Agilent 1290 DAD Pezzo
16250942 PE Lambda 2 to 45 800 900 Bio Pezzo
16220942 Jasco UV970 975 1570 1575 Pezzo
16270942 Varian Prostar 330 DAD Pezzo
15314068 Agilent 1100 VWD long life Pezzo
15324078 Shimadzu LC2010, D2 Pezzo
15334078 Varian UV50/100/200 9050 Pezzo
15344068 Agilent 1100 DAD, 8453 Pezzo
15344078 Varian Prostar 325 335 Pezzo
15354068 Agilent 1100, 1200 DAD Pezzo
15364068 Dionex PDA-100, PDA-3000, AD25 Pezzo
15364078 Waters 996, 2996 PDA long Life Pezzo
15374078 Waters 2487 long life Pezzo
15394068 Shimadzu SPD10A, AVP, AV, AVVP Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
22 options
Codice prodotto. 15374068
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 23-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Designed for compatibility with a variety of instruments. Fisherbrand™ Deuterium Lamps are individually tested, certified, and guaranteed to the same specifications as OEM.
  • Produced in state of the art manufacturing facilities approved by lamp manufacturers
  • Full traceability of manufactured products
  • Lamps available for all major instruments
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Dionex Ultimate UVD 3000
Product Type Deuterium Lamp