Learn More
Deuterium oxide, for NMR, packaged in 0.75 ml ampoules, 100.0 atom % D
Codice prodotto. 10730791 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
7.5 mL
Dimensione della confezione:
7.50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10730791 7.5 mL 7.50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 10730791 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 320700075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    65.65€
    60.30€ / 7.5mL
    Risparmia 5.35€
    8% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 7789-20-0 | H2O | 20.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Deuterium oxide
Forma fisica Liquid
Colore Colorless
Densità 1.1050g/mL
Deuterio (D) 99.95% min.
Imballaggio Ampule
Indice di rifrazione 1.328
Gravità specifica 1.105
Viscosità 1.25 mPa.s (20°C)
Quantità 7.5 mL
CAS 7789-20-0
Punto di fusione 3.8°C
Punti di ebollizione 101.4°C
Formula molecolare H2O
Formula lineare D2O
Numero MDL MFCD00044636
Indice di Merck 15, 2942
Sinonimo deuterium oxide, water-d2, heavy water, deuterated water, dideuterium oxide, heavy water-d2, heavy water d2o, water sup 2-h2, deuterium oxide usan, water, heavy d2-o
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible, exothermic reaction.
InChI Key XLYOFNOQVPJJNP-ZSJDYOACSA-N
SMILES [2H]O[2H]
IUPAC Name [(²H)oxy](²H)
Molecular Weight (g/mol) 20.03
PubChem CID 24602
ChEBI CHEBI:41981
Peso formulazione 20.02
Grado NMR