Learn More
Deuterosulfuric acid, 96% min in D{2}O, 99.5% (Isotopic)
Codice prodotto. 15497505
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15497505 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 15497505 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 087857.18
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
CAS: 13813-19-9 | H2O4S | 100.08 g/mol
Deuterated sulfuric acid when treated with benzene, the deuterium is used in order to observe the reaction course by NMR spectroscopy, deuterated sulfuric acid results in an electrophilic aromatic substitution of hydrogen by deuterium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Deuterosulfuric Acid
Forma fisica Liquid
Densità 1.86
Indice di rifrazione 1.4175
Sensibilità Moisture
Quantità 50 g
CAS 13813-19-9
Punti di ebollizione 290°C
Intervallo percentuale saggio <96% in D2O, 99.5% (Isotopic)
Formula molecolare H2O4S
Numero MDL MFCD00003542
Sinonimo sulfuric acid-d2, deuterosulfuric acid, dideuterosulfuric acid, sulphuric 2h2 acid, sulfuric acid-d2 solution, d2so4, dideuterosulfuric acid solution, 2 h? sulfuric acid, sulfuric acid-d2, 98 wt% in deuterium oxide, deuterosulfuric acid min in d 2 o isotopic
Informazioni di solubilità Soluble in water
InChI Key QAOWNCQODCNURD-ZSJDYOACSA-N
SMILES [2H]OS(=O)(=O)O[2H]
IUPAC Name dideuterio sulfate
Molecular Weight (g/mol) 100.08
PubChem CID 160992
Peso formulazione 100.09
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Deuterosulfuric acid, 96-98% in D2O
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulfuric acid-d2