Description
250g, Plastic powder jar
Specifications
Specifications
| Colore | Gray |
| CAS | 8049-11-4 |
| Punto di fusione | 550°C |
| Punti di ebollizione | 1700°C |
| Imballaggio | Plastic powder jar |
| Forma | Solid |
| Formula molecolare | Al9Cu10Zn |
| Numero MDL | 198176 |
| InChI Key | MPKKOQSNGWAMJD-UHFFFAOYSA-N |
| Molecular Weight (g/mol) | 943.67 |
Safety and Handling
Product Identifier
- Devarda's alloy
- Attenzione
- Solido infiammabile Categoria 2
- H228-Solido infiammabile.