Learn More
Devimistat, MedChemExpress
Descrizione
Devimistat (CPI-613) is a mitochondrial metabolism inhibitor. Devimistat is a lipoic acid antagonist that abrogates mitochondrial energy metabolism to induce apoptosis in various cancer cells.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Devimistat |
| Forma fisica | Solid |
| CAS | 95809-78-2 |
| Colore | White |
| Quantità | 5 mg |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C22H28O2S2 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cancer-programmed cell death |
| Sinonimo | CPI-613 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 100 mg/mL (257.34 mM; Need ultrasonic) |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only