Learn More
KGW Isotherm™ Dewar Insulated Carrying Flasks
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1000 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
Tipo di coperchio:
Blue-coated Metal Cover
Isolato
Stainless Steel Cover
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Cooling of small samples
- Silver-plated and evacuated
- Flexible applications in the laboratory
- Includes handle made from aluminum
- Includes insulated lid, held by two spring clips
- Available with either blue-coated metal cover or stainless steel cover
Specifica
Specifica
| Tipo di coperchio | Isolato |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 160mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Conservazione e trasporto di merci termosensibili |
| Altezza interno (sistema metrico) | 170 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 245 mm |
| Include | Coperchio isolato, trattenuto da due clip a molla, e maniglia in alluminio |
| Capacità (sistema metrico) | 2000 ml |
| Diametro (sistema metrico) interno | 138 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass |