Learn More
KGW Isotherm™ Dewar Insulated Carrying Flasks
Codice prodotto. 10613131
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1000 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
Tipo di coperchio:
Blue-coated Metal Cover
Isolato
Stainless Steel Cover
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Tipo di coperchio Dimensione della confezione
10613131 3000 ml Blue-coated Metal Cover Pezzo
10312861 2000 ml Isolato Pezzo
10047870 1000 ml Blue-coated Metal Cover Pezzo
10199410 2000 ml Stainless Steel Cover Pezzo
10017910 1000 ml Stainless Steel Cover Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 10613131 Fornitore KGW Isotherm™ N. del fornitore 1213
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    360.29€
    328.97€ / pezzi 1
    Risparmia 31.32€
    8% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
For the storage and transport of temperature-sensitive goods such as dry ice. KGW Isotherm™ Dewar Insulated Carrying Flasks feature a robust design made from borosilicate glass 3.3.
  • Cooling of small samples
  • Silver-plated and evacuated
  • Flexible applications in the laboratory
  • Includes handle made from aluminum
  • Includes insulated lid, held by two spring clips
  • Available with either blue-coated metal cover or stainless steel cover
Specifica
Tipo di coperchio Blue-coated Metal Cover
Diametro (sistema metrico) esterno 160 mm
Da utilizzare con (applicazione) Raffreddamento di campioni di dimensioni ridotte
Altezza interno (sistema metrico) 230 mm
Altezza (sistema metrico) 305 mm
Include Coperchio isolato, trattenuto da due clip a molla, maniglia
Capacità (sistema metrico) 3000 ml
Diametro (sistema metrico) interno 138 mm
Materiale Borosilicate Glass