Learn More
KGW Isotherm™ Dewar Large Insulating Flasks
Codice prodotto. 10403501
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
7 L
14 L
Altezza (sistema metrico):
385mm
610mm
Depth (Metric) Inside:
275mm
500mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Depth (Metric) Inside Dimensione della confezione
10403501 7 L 385mm 275mm Pezzo
10382801 14 L 610mm 500mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10403501 Fornitore KGW Isotherm™ N. del fornitore 1241
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
For the storage and transportation of temperature-sensitive dry goods such as dry ice. KGW Isotherm™ Dewar Large Insulating Flasks feature a robust design made from borosilicate glass 3.3.
  • Large aperture
  • Insulated lid (including grip)
  • Fully silvered as standard
  • Includes quick release clamp
Specifica
Tipo di coperchio Loose
Colore Blue
Depth (Metric) Inside 275mm
Diametro (sistema metrico) esterno 250mm
Da utilizzare con (applicazione) Laboratory technique, Medicinal technique
Altezza (sistema metrico) 385mm
Include Lid Handle/Two Grips
Materiale base Borosilicate Glass
Capacità (sistema metrico) 7 L
Materiale Aluminum