Learn More
Day Impex™ Glass Dewar Refill
Descrizione
- Borosilicate glass inner vessels
- Ultra-low evacuated
- Safe and efficient handling of all liquified gases, freezing-mixtures and specimens
Specifica
Specifica
| Depth (Metric) Interior | 50 mm |
| Capacità (sistema metrico) | 170 mL |
| Diametro (sistema metrico) interno | 77 mm |
| Altezza interno (sistema metrico) | 50mm |