Learn More
Epredia™ Dewax and HIER Buffer L,M,H
Sfoglia Tutto Epredia ProdottiDescrizione
Automated deparaffinization (dewaxing) and rehydration of IHC slides is an ideal way to decrease turn-around time and improve lean workflow. Aqueous deparaffinization is the method of choice for IHC instruments today but often yields incomplete deparaffinization. The Dewax and Heat Induced Epitope Retrieval (HIER) Buffers simultaneously automate deparaffinization, rehydration and epitope retrieval in the Epredia PT Module. The new proprietary formulation eliminates manual steps and improves turnaround time. In addition the results are concordant to traditional methods meaning they can be quickly integrated into routine workflow.
Specifica
Specifica
| Product Type | Dewax and HIER Buffer |
| Quantità | 10 x 100 mL |
| Tipo di soluzione | Buffer - Low |
Sicurezza e movimentazione
- Carbol Fuchsin-Kinyoun Solution (Cold Technique)
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- EUH210-Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P331-NON provocare il vomito.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
- P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
- P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol, phenol, basic fuchsin, isopropanol, methanol