Learn More
Epredia™ Dewax and HIER Buffer L,M,H
Codice prodotto. 15220715 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di soluzione:
Buffer - High
Buffer - Low
Buffer - Medium
Dimensione della confezione:
1L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di soluzione Dimensione della confezione
15220715 Buffer - Medium 1L
15200715 Buffer - High 1L
15210715 Buffer - Low 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15220715 Fornitore Epredia™ N. del fornitore TA999DHBM
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    772.00€
    643.27€ / 1L
    Risparmia 128.73€
    16% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-01-2027
Epredia™ Dewax and Heat Induced Epitope Retrieval (HIER) Buffers simultaneously automate deparaffinization, rehydration and epitope retrieval in the Epredia™ PT Module.
Automated deparaffinization (dewaxing) and rehydration of IHC slides is an ideal way to decrease turn-around time and improve lean workflow. Aqueous deparaffinization is the method of choice for IHC instruments today but often yields incomplete deparaffinization. The Dewax and Heat Induced Epitope Retrieval (HIER) Buffers simultaneously automate deparaffinization, rehydration and epitope retrieval in the Epredia PT Module. The new proprietary formulation eliminates manual steps and improves turnaround time. In addition the results are concordant to traditional methods meaning they can be quickly integrated into routine workflow.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Dewax and HIER Buffer
Quantità 10 x 100 mL
Tipo di soluzione Buffer - Medium
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • DEWAX AND HIER BUFFER M (15X CONCENTRATE) 10X100ML
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
  • EUH208-Contiene . Può provocare una reazione allergica.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrahydrofurfuryl alcohol, EDTA, Tetrasodium EDTA, 2-Methyl-3-isothiazolone