Learn More
R&D Systems™ Dexamethasone
Codice prodotto. 30040323
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30040323 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30040323 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore TB1126RMU/50
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Dexamethasone synthesized to Ancillary Material Grade
TB1126-RMU is an Ancillary Material Grade version of Dexamethasone (Cat. No. 1126). Suitable for use as an ancillary reagent in the further manufacturing of cell therapies.
Find out more about our Ancillary Material Grade product range.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (11β,16α)-9-Fluoro-11,17,21-trihydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione
CAS 50-02-2
Quantità 50 mg
Linea di prodotti Tocris
Bersaglio Glucocorticoid Receptor Compounds
Formula molecolare C22H29FO5
Purezza 0.98