Specifica
| Materiale o nome chimico | Dexamethasone 21-Phosphate Disodium Salt |
| Quantità | 1 g |
| Peso formulazione | 516.4 |
| Forma fisica | Solid |
Safety and Handling
Product Identifier
- Dexamethasone 21-Phosphate Disodium Salt
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- cancerogenicità Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- H302-Nocivo se ingerito.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: Dexamethasone 21-Phosphate Disodium Salt