Learn More
Dexamethasone 9,11-epoxide, MedChemExpress
Codice prodotto. 16498948
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
200mg
500mg
50mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16498948 10 mg 10mg
16489056 100 mg 100mg
16464817 50 mg 50mg
16441506 200 mg 200mg
16422376 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 16498948 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN0348
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress Dexamethasone 9,11-epoxide, a compound extracted from patent CN 106520896 A and RU 2532902 C1, is an intermediate in the preparation of dexamethasone.
Dexamethasone 9,11-epoxide, a compound extracted from patent CN 106520896 A and RU 2532902 C1, is an intermediate in the preparation of dexamethasone.
Specifica
Materiale o nome chimico Dexamethasone 9,11-epoxide
CAS 24916-90-3
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C22H28O5
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (268.49 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES C[C@@]12[C@](C(CO)=O)(O)[C@H](C)C[C@@]1([H])[C@]3([H])CCC4=CC(C=C[C@]4(C)[C@]3(O5)[C@]5([H])C2)=O
Molecular Weight (g/mol) 372.45
Peso formulazione 372.45
Percent Purity 99.3%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only