Learn More
Dexamethasone, 99.5%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11464482 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11464482 1 g -
11434482 25 mg -
11444482 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11464482 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219004091
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-12-2026
Identificatori chimici
CAS 50-02-2
Formula molecolare C22H29FO5
Molecular Weight (g/mol) 392.47
Numero MDL MFCD00064136
InChI Key UREBDLICKHMUKA-CXSFZGCWSA-N
Sinonimo dexamethasone, decadron, dexamethazone, maxidex, decaspray, desametasone, hexadecadrol, dexacort, dexasone, hexadrol
PubChem CID 5743
ChEBI CHEBI:41879
IUPAC Name (1R,2R,3aS,3bS,9aS,9bR,10S,11aS)-9b-fluoro-1,10-dihydroxy-1-(2-hydroxyacetyl)-2,9a,11a-trimethyl-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,7H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-7-one
SMILES C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO
Specifica
Materiale o nome chimico Dexamethasone
Nota nome For HPLC analysis
Colore White
Intervallo percentuale saggio 0.995
Quantità 1 g
Peso formulazione 392.47
Forma fisica Powder