Learn More
Dexamethasone acetate, MedChemExpress
Descrizione
Dexamethasone acetate (Dexamethasone 21-acetate) is a glucocorticoid receptor agonist. Dexamethasone acetate has the potential for ophthalmic infections treatment.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Dexamethasone acetate |
| CAS | 1177-87-3 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C24H31FO6 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | Dexamethasone 21-acetate Hexadecadrol acetate |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 50 mg/mL (115.07 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : ≥ 1 mg/mL (2.30 mM) |
| SMILES | C[C@@]1([C@@]2(O)C(COC(C)=O)=O)[C@](C[C@H]2C)([H])[C@@](CCC3=CC4=O)([H])[C@@](F)([C@]3(C=C4)C)[C@@H](O)C1 |
| Molecular Weight (g/mol) | 434.5 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only