Learn More
Dexamethasone Acetate, Mikromol™
Codice prodotto. 18070000
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18070000 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18070000 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0445.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Dexamethasone Acetate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Dexamethasone Acetate
CAS 1177-87-3
Nomi componenti o analita Dexamethasone Acetate
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C24 H31 F O6
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Betamethasone Acetate Imp. B (EP), Dexamethasone Imp. G (EP), Betamethasone Acetate Impurity B, Dexamethasone Impurity G, Dexamethasone Isonicotinate Impurity B
InChI Formula InChI=1S/C24H31FO6/c1-13-9-18-17-6-5-15-10-16(27)7-8-21(15,3)23(17,25)19(28)11-22(18,4)24(13,30)20(29)12-31-14(2)26/h7-8,10,13,17-19,28,30H,5-6,9,11-12H2,1-4H3/t13-,17+,18+,19+,21+,22+,23+,24+/m1/s1
SMILES C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)COC(=O)C
IUPAC Name [2-[(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-fluoro-11,17-dihydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] acetate
Molecular Weight (g/mol) 434.5
Quantità 250 mg
Peso formulazione 434.2105 g/mol