missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dexamethasone EP Impurity D (Mometasone Furoate EP Impurity L), Mikromol™
Descrizione
Dexamethasone EP Impurity D (Mometasone Furoate EP Impurity L)
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 9beta,11beta-Epoxy-17,21-dihydroxy-16alpha-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione |
| CAS | 24916-90-3 |
| Nomi componenti o analita | 9beta,11beta-Epoxy-17,21-dihydroxy-16alpha-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C22 H28 O5 |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025 |
| Sinonimo | 9β,11β-Epoxy-17,21-dihydroxy-16α-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, Dexamethasone Imp. D (EP), 17,21-Dihydroxy-16alpha-methyl-9beta,11beta-epoxypregna-1,4-diene-3,20-dione, 9beta,11beta-Epoxy-17,21-dihydroxy-16alpha-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, Dexamethasone 9,11-Epoxide, Dexamethasone Impurity D, Mometasone Furoate Impurity L |
| InChI Formula | InChI=1S/C22H28O5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(24)6-7-19(13,2)22(15)18(27-22)10-20(16,3)21(12,26)17(25)11-23/h6-7,9,12,15-16,18,23,26H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,18+,19+,20+,21+,22-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]35O[C@H]5C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO |
| IUPAC Name | 17,21-Dihydroxy-16α-methyl-9β,11β-epoxypregna-1,4-diene-3,20-dione |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?