Learn More
Dexamethasone, LoGiCal
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Dexamethasone |
| CAS | 50-02-2 |
| Nomi componenti o analita | Dexamethasone |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C22 H29 F O5 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | Betamethasone Imp. A (EP), Dexamethasone Acetate Imp. A (EP), Dexamethasone Sodium Phosphate Imp. A (EP), Dexamethasone, 9-Fluoro-11beta,17,21-trihydroxy-16alpha-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, Betamethasone Impurity A, Dexamethasone Acetate Impurity A, Dexamethasone Isonicotinate Impurity A, Dexamethasone Sodium Phosphate Impurity A |
| InChI Formula | InChI=1S/C22H29FO5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-24/h6-7,9,12,15-17,24,26,28H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,17+,19+,20+,21+,22+/m1/s1 |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | F[C@@]12[C@]([C@]3([C@](C)(C[C@@H]1O)[C@](C(CO)=O)(O)[C@H](C)C3)[H])(CCC=4[C@]2(C)C=CC(=O)C4)[H] |
| Vedi altri risultati |