Learn More
Dexamethasone, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 17118548 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
5 g
Dimensione della confezione:
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17118548 500 mg 500mg
11474482 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17118548 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0219004090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    204.00€
    194.25€ / 500mg
    Risparmia 9.75€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Anti-inflammatory agent
Dexamethasone is a glucocorticoid anti-inflammatory agent. It regulates T cell survival, growth, and differentiation. It also inhibits the induction of nitric oxide synthase.
Specifica
Materiale o nome chimico Dexamethasone
CAS 50-02-2
Sinonimo maxidex
Quantità 500 mg
Formula molecolare C22H29FO5
Peso formulazione 392.47
Forma fisica Powder
Colore White
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Dexamethasone
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
  • P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: dexamethasone
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.