Learn More
Dexamethasone, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11441262 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11441262 100 mg 100mg
11431262 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11441262 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 02199350.1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    287.00€
    273.00€ / 100mg
    Risparmia 14.00€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-12-2026
Used to study apoptosis, signaling pathways and gene expression. Dexamethasone, MP Biomedicals is an anti-inflammatory glucocorticoid with a range of effects on cell survival, cell signaling and gene expression.
Identificatori chimici
CAS 50-02-2
Formula molecolare C22H29FO5
Molecular Weight (g/mol) 392.47
Numero MDL MFCD00064136
InChI Key UREBDLICKHMUKA-CXSFZGCWSA-N
Sinonimo dexamethasone, decadron, dexamethazone, maxidex, decaspray, desametasone, hexadecadrol, dexacort, dexasone, hexadrol
PubChem CID 5743
ChEBI CHEBI:41879
IUPAC Name (1R,2R,3aS,3bS,9aS,9bR,10S,11aS)-9b-fluoro-1,10-dihydroxy-1-(2-hydroxyacetyl)-2,9a,11a-trimethyl-1H,2H,3H,3aH,3bH,4H,5H,7H,9aH,9bH,10H,11H,11aH-cyclopenta[a]phenanthren-7-one
SMILES C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CO
Specifica
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità Soluble in water (25mg/mL, clear to slightly hazy, colorless solution)
Peso formulazione 392.5g/mol
Forma fisica Powder