Learn More
Dexamethasone phosphate disodium, MedChemExpress
Codice prodotto. 16472286
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16472286 500 mg 500mg
16458816 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16472286 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB1829A
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Dexamethasone phosphate disodium is a glucocorticoid receptor agonist.
Dexamethasone phosphate disodium is a glucocorticoid receptor agonist.
Specifica
Materiale o nome chimico Dexamethasone phosphate disodium
CAS 2392-39-4
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C22H28FNa2O8P
Quantità 500 mg
Sinonimo Dexamethasone 21-phosphate disodium salt
Informazioni di solubilità H2O : ≥ 100 mg/mL (193.65 mM) ∣DMSO : 1 mg/mL (1.94 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
SMILES O=C1C=C[C@@]2(C)C(CC[C@]3([H])[C@]2(F)[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]3([H])C[C@@H](C)[C@]4(O)C(COP(O[Na])(O[Na])=O)=O)=C1
Molecular Weight (g/mol) 516.4
Peso formulazione 516.4
Percent Purity 99.88%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only