Learn More
Dexamethasone Sodium Phosphate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Dexamethasone disodium phosphate |
| Quantità | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C22H30FO8P.2Na/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(24)6-7-19(13,2)21(15,23)17(25)10-20(16,3)22(12,27)18(26)11-31-32(28,29)30;;/h6-7,9,12,15-17,25,27H,4-5,8,10-11H2,1-3H3,(H2,28,29,30);;/q;2*+1/p-2/t12-,15+,16+,17+,19+,20+,21+,22+;;/m1../s1 |
| Peso formulazione | 516.1301 |