Learn More
Dexmedetomidine hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16477278
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
5mg
Codice prodotto. 16477278
Marca: Medchem Express HY17034A
MedChemExpress Dexmedetomidine hydrochloride ((+)-Medetomidine hydrochloride) is a potent, selective and orally active agonist of α2-adrenoceptor, with a Ki of 1.08 nM. Dexmedetomidine hydrochloride shows 1620-fold selectivity against α1-adrenoceptor. Dexmedetomidine hydrochloride exhibits anxiolysis, sedation, and modest analgesia effects.
Dexmedetomidine hydrochloride ((+)-Medetomidine hydrochloride) is a potent, selective and orally active agonist of α2-adrenoceptor, with a Ki of 1.08 nM. Dexmedetomidine hydrochloride shows 1620-fold selectivity against α1-adrenoceptor. Dexmedetomidine hydrochloride exhibits anxiolysis, sedation, and modest analgesia effects.
Specifica
Materiale o nome chimico Dexmedetomidine hydrochloride
Forma fisica Solid
CAS 145108-58-3
Colore White
Quantità 10 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C13H17ClN2
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Sinonimo (+)-Medetomidine hydrochloride(S)-Medetomidine hydrochloride
Informazioni di solubilità DMSO : 250 mg/mL (1056.01 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 50 mg/mL (211.20 mM)
SMILES C[C@H](C1=CN=CN1)C2=CC=CC(C)=C2C.Cl
Molecular Weight (g/mol) 236.74
Peso formulazione 236.74
Percent Purity 99.39%
Grado Research
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.