Descrizione
TOP1MT Monoclonal specifically detects TOP1MT in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)/Western Blot.
Specifica
Specifica
| Antigene | TOP1MT |
| Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Classificazione | Monoclonal |
| Clone | TOP1MT/613 |
| Coniugato | Biotin |
| Formulazione | PBS |
| Alias gene | mitochondrial, mitochondrial DNA topoisomerase I, topoisomerase (DNA) I, mitochondrial |
| Specie ospite | Mouse |
| Immunogeno | Recombinant full-length human TOP1MT protein (Uniprot: Q969P6) |
| Metodo di purificazione | Protein A or G purified |
| Vedi altri risultati |