Learn More
Dextran (~50K), TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Dextran |
| Quantità | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C17H32O10/c1-4-8-12(18)16(22)13(19)10(26-8)6-25-7-11-15(21)17(24-3)14(20)9(27-11)5-23-2/h8-22H,4-7H2,1-3H3/t8-,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15+,16-,17+/m1/s1 |