Learn More
Dextran, for biochemistry, high fraction
Codice prodotto. 10185313 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10185313 1 kg Plastic bottle 1kg
10156890 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10185313 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 406260010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 9004-54-0 | (C6H9O5)n(C6H10O5)m | 504.44 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 9004-54-0
Formula molecolare (C6H9O5)n(C6H10O5)m
Molecular Weight (g/mol) 504.44
Numero MDL MFCD00130935
InChI Key FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo dextran, dextran, mw-86.000 aver., 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy methyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy hexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxymethyl oxan-2-yl oxyhexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-hexanal
PubChem CID 4125253
IUPAC Name Dextran
SMILES O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](-*)O[C@H](CO[C@H]2O[C@H](CO-*)[C@@H](O)[C@H](O-*)[C@H]2O)[C@H]1O
Specifica
Materiale o nome chimico Dextran
Colore White
Nota nome High Fraction
pH 4.5 to 7.0 (6% aq. soln.)
Forma fisica Powder
Media Mol. Peso o mole Intervallo di peso 250000
Quantità 1 kg
Spettro a infrarossi Authentic
Perdita all'essiccatura 9.0% max.
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare C6H10O5
Indice di Merck 15, 2950
Viscosità 0.4 to 0.5 (1% sol,37°C)
Grado Biochemical