Learn More
Dextran, M.W. - 86.000 (Aver.), MP Biomedicals
Codice prodotto. 11497304 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11497304 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11497304 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0520519580
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Polysaccharide used as a plasma extender in research applications.
Specifica
Materiale o nome chimico Dextran, MW - 86.000 (Aver.)
CAS 9004-54-0
Quantità 100 g
Formula molecolare (C6H9O5)n(C6H10O5)m
Numero MDL MFCD00130935
Sinonimo dextran, dextran, mw-86.000 aver., 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy methyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy hexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxymethyl oxan-2-yl oxyhexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-hexanal
InChI Key FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYNA-N
SMILES O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](-*)O[C@H](CO[C@H]2O[C@H](CO-*)[C@@H](O)[C@H](O-*)[C@H]2O)[C@H]1O
IUPAC Name Dextran
Molecular Weight (g/mol) 504.44
PubChem CID 4125253