Learn More
Dextran, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11437860 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
100 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11437860 500 g
11407860 10 g
11417860 50 g
11427860 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11437860 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210150890
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Identificatori chimici
CAS 9004-54-0
Formula molecolare (C6H9O5)n(C6H10O5)m
Molecular Weight (g/mol) 504.44
Numero MDL MFCD00130935
InChI Key FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo dextran, dextran, mw-86.000 aver., 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy methyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy hexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxymethyl oxan-2-yl oxyhexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-hexanal
PubChem CID 4125253
IUPAC Name Dextran
SMILES O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](-*)O[C@H](CO[C@H]2O[C@H](CO-*)[C@@H](O)[C@H](O-*)[C@H]2O)[C@H]1O
Specifica
Materiale o nome chimico Dextran
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 500 g
Peso formulazione 35000 to 50000