Learn More
Dextran, MW ca 20,000
Product Code. 15413839
Change view
Click to view available options
Quantity:
10 g
50 g
100 g
500 g
Unit Size:
100g
10g
500g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
15413839 10 g 10g
15423839 50 g 50g
15433839 100 g 100g
15443839 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15413839 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J61216.09
 Restricted Item
In stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 9004-54-0 | (C6H9O5)n(C6H10O5)m | 504.44 g/mol
Low molecular weight dextran is useful as a stabilizer, volume extender, lubricant, binding platform, and matrix component. Higher molecular weight dextrans have differing viscosities, aggregation and permeation properties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9004-54-0
Molecular Formula (C6H9O5)n(C6H10O5)m
Molecular Weight (g/mol) 504.44
MDL Number MFCD00130935
InChI Key FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYNA-N
Synonym dextran, dextran, mw-86.000 aver., 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy methyl tetrahydro-2h-pyran-2-yl oxy hexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxymethyl oxan-2-yl oxyhexanal, 2,3,4,5-tetrahydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-hexanal
PubChem CID 4125253
IUPAC Name Dextran
SMILES O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](-*)O[C@H](CO[C@H]2O[C@H](CO-*)[C@@H](O)[C@H](O-*)[C@H]2O)[C@H]1O
Spécification
Color White
Physical Form Powder
Quantity 10 g
Merck Index 14,2948
Solubility Information Soluble in water (100mg/ml),DMSO (freely),formamide (freely),ethylene glycol (freely),and glycerol (freely).
Formula Weight ≈20 kd
Chemical Name or Material Dextran
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.